Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody (CF594) [clone: Rabbit PAb]
 :  Biotium
 
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody (CF594) [clone: Rabbit PAb]
 :  Biotium

 

  • Catalog No:
  • BNC940375-500
  • BNC940375-100
  • Antigen-Symbol:
  • TP63
  • TP63
  • Antigen-Name:
  • p40
  • p40
  • Antigen-Synonyme:
  • TP63|deltaNp63
  • TP63|deltaNp63
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Klon:
  • Clone Rabbit PAb
  • Clone Rabbit PAb
  • Reaktivität:
  • Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Wirt:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Gen-ID:
  • 137569
  • 137569
  • Isotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Konzentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide

 

Frequently Bought Together