Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA | Avantor
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Nome del fornitore:   Bohlender
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
5 varianti
Product Details & Documents
Screw cap made of PBTP, red, with handy knurl and integrated PTFE/silicone gasket.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −50 to +140 °C
Suitable for bottles and vessels with GL threads.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Thread
    Disponibilità
    Price
  • GL 14
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.90
    SFr. 3.90
    1 * 1 ST
       SFr. 3.90
  • GL 18
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.10
    SFr. 4.10
    1 * 1 ST
       SFr. 4.10
  • GL 25
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
    SFr. 5.50
    1 * 1 ST
       SFr. 5.50
  • GL 32
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.00
    SFr. 12.00
    1 * 1 ST
       SFr. 12.00
  • GL 45
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
    SFr. 7.80
    1 * 1 ST
       SFr. 7.80