
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:400071-95-6
:
Formula:C₁₀H₈BrNO₂
Numero MDL:MFCD14706162
:254.083 g/mol
Punto di fusione:255.4…255.7 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥96.0 %
- GC:≥99.0 %
- Stabilizer:150 to 400 ppm BHT
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together