Ammoniak 0.5 M in 1,4-Dioxan, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7664-41-7
:
Formel:NH₃
MDL-Nummer:MFCD00011418
:17.03 g/mol
Siedepunkt:-33 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:-77 °C
Dichte:1.023 g/cm³
Blitz Pt:11 °C
UN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Lagertemperatur:Kühlschrank
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Solution
- Water:≤1 % (K.F.)
- Strength:0.4 to 0.6 M
Ergebnisse des Spezifikationstests
Zugehörige Informationen
ACRO36838
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
AcroSeal Brochure VWR Final AO_AcroSeal_Product Lists_VWR_final
Produktliteratur
Frequently Bought Together