
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in aqueous solution
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:100-85-6
:
Formule:C₁₀H₁₇NO
Numéro MDL:MFCD00008281
:167.25
Densité:1.059
Température de stockage:Ambient
EINECS:202-895-5
UN:3267
ADR:8,II
:GHS05
Informations associées
Frequently Bought Together