

Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in) Type 304
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
:
Formel:Fe
MDL-Nummer:MFCD00148499
:55.845 g/mol
:GHS08
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Frequently Bought Together