Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Magnesiumnitrat-Lösung 1% in Salpetersäure 5%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Corrosive
Magnesiumnitrat-Lösung 1% in Salpetersäure 5%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Catalog # 39044.AE
CAS Number:  
Corrosive
Magnesiumnitrat-Lösung 1% in Salpetersäure 5%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Catalog # 39044.AE
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifications

About this item

 :
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-714-2
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:10377-60-3
 :13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂