Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Transport and Storage Boxes, PP
  KOEH2-1145
Transport and Storage Boxes, PP
  KOEH2-1145

 

  • Außen B×T×H:
    600×400×220 mm
  • Kapazität:
    40 l
  • VE:
    1
  • Innen B×T×H:
    565×365×210 mm

 

 

Transport- und Lagerbox aus grauem PP. Boden und Seiten geschlossen.

  • Nach Euronorm-Maßstäben

  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von –30 bis 80 °C
  • Stapelbar