Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Sicherheitsmesser, SECUPRO MERAK
  233-0184
undefined
Sicherheitsmesser, SECUPRO MERAK
  233-0184

 

  • Gesamtlänge:
    128 mm
  • Klingen:
    26×18,5×0,4 mm
  • VE:
    1

 

 

Stahlklinge, Griff aus Kunststoff.

  • Mit vollautomatischem Klingeneinzug: Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge automatisch in das Gehäuse zurück, selbst wenn der Benutzer den Klingenschieber mit dem Daumen gedrückt hält
  • Klinge mit vier Schnittseiten: Erhöht die Nutzungsdauer einer einzelnen Klinge und gewährt eine dauerhaft hohe Schnittqualität
  • Sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeuge: Integrierter Magnet verhindert, dass die Klinge herausfällt
  • Abriebfester Kunststoffgriff ist sehr leicht: Schützt den schneidenden Arm vor Ermüdung
  • Geeignet für Links- und Rechtshänder

Dieser praktische, arretierbare Schneider mit vollautomatischem Klingeneinzug ist sehr leicht und anwenderfreundlich. Er kann für das Schneiden verschiedenster Materialien verwendet werden: Karton, Kunststoff-Umreifungsband, Klebeband, Folie und Papier. Der Cutter wird mit Stahlklinge Nr. 92 geliefert, kann jedoch auch mit der Edelstahlklinge Nr. 192 benutzt werden.

 : TÜV-geprüft