Round cuvettes
Codice catalogo HACHLYY621
Nome del fornitore: Hach
Specifiche
- Path length:11 mm
- Volume:8 ml
- Window material:Glass
- Description:Cuvette, for LICO
- Pk:560
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Round glass cuvette.
Round glass cuvette.