Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B6]
  USBIC2424-01D
Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B6]
  USBIC2424-01D

 

  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    CD69 molecule
  • Antigen-Symbol:
    CD69
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    8B6
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Format:
    ascites
  • Form:
    liquid
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    50 µl
  • VE:
    50 µl

 

 

Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:200-1:400; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:200

Type: Primary
Antigen: CD69 (CD69 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human