Anti-FGFR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-3205R
Anbieter: Bioss
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Fibroblast growth factor receptor 1
- Antigen-Symbol:FGFR1
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Kreuzadsorption:none
- Antigen-Synonyme:BFGFR|HBGFR|KAL2|FLT2|FLG|CEK|HRTFDS|OGD|FLT-2|CD331|HH2|FGFR-1|bFGF-R-1|FGFBR|N-SAM
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: FGFR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat