ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, grade 201, Whatman™
Qualitative filter papers, grade 201, Whatman™
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, grade 201, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT5201-330
  • 515-2819
  • 515-2818
  • WHAT5201-911
  • 515-2821
  • WHAT5201-240
  • 515-2822
  • 515-2824
  • WHAT5201-935
  • Grade:
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • 201
  • Weight:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Thickness:
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • Particle retention:
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm
  • 7 - 14 µm