Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette, Sofnol, auto zero, MBL®
Burette, Sofnol, auto zero, MBL®
Nome del fornitore:   SciLabware
Burette, Sofnol, auto zero, MBL®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Burette, Sofnol, auto zero, MBL®
Burette, Sofnol, auto zero, MBL®
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass, class B.
  • Blue enamel graduations
  • Easy filling and automatic zero
  • With simple rubber tube and pinch valve for low cost replacement
The burette can be filled by squeezing the bottle.
Complies with ISO 385
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacity
    Division
    Tolerance
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,1 ml
    0,10 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 ST
       SFr. 155.00
  • 20 ml
    0,1 ml
    0,10 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 1 ST
       SFr. 157.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Description
    Disponibilità
    Price
  • BIBBBRB042
    Rubber pinch clip and glass jet
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 88.90
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..