Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Chlorat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Chlorat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Catalog # 84960.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Chlorat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Catalog # 84960.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  

Specifications

  • Konzentration:
    1000 mg/l
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Chlorat-Standardlösung
  • Inhalt:
    NaClO₃ in H₂O

Specifications

About this item

Certifications: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.