ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, Nitrilite® 93-311
 :  Ansell
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, Nitrilite® 93-311
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-0455
  • 112-0456
  • 112-1165
  • 112-0461
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together