Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Transfer Membranes
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Codice catalogo SERA42516.01
Nome del fornitore:
Serva
Espandi l'immagine
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Codice catalogo SERA42516.01
Nome del fornitore:
Serva
Specifiche
Description:
Nitrocellulose membranes, sheets, pore size 0,45 µm
Dimensions:
88×88 mm
Pk:
10
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto