

Silver nitrate 1.88 mol/l (1.88 N) in aqueous solution
Référence HACH2349432
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:169.87 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-853-9
UN:3264
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
Numéro CAS:7761-88-8
Formule:AgNO₃
Numéro MDL:MFCD00003414