Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
N° de catalogue METT51350080
Fournisseur: Mettler - Toledo
Numéro CAS:
Spécifications
- Pk:6
- Seq:0006
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Potassiumchloride
:
:74.55 g/mol
Point d'ébullition:1420
Point de fusion:773
Densité:1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-211-8
Numéro CAS:7447-40-7
Formule:KCl
Numéro MDL:MFCD00011360
Index Merck:14,07621