Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Folic acid
Folic acid
Folic acid
Catalog # CHMCAB5771
Anbieter:
Chemicon
CAS-Nummer:
Expand image
Folic acid
Catalog # CHMCAB5771
Anbieter:
Chemicon
CAS-Nummer:
Technische Daten
Pk:
100 µl
Seq:
1286
Technische Daten
Über diesen Artikel
Product Details
:
:
441.41 g/mol
EINECS:
200-419-0
CAS-Nummer:
59-30-3
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆
MDL-Nummer:
MFCD00079305
Product Details