SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Verschlüsse
Chromatographieampullen-Verschlüsse
VWR® ND20, Andere Bördelkappen aus Aluminium
VWR® ND20, Andere Bördelkappen aus Aluminium
VWR® ND20, Andere Bördelkappen aus Aluminium
Catalog # 548-3098
Supplier:
LA PHA PACK
Expand image
VWR® ND20, Andere Bördelkappen aus Aluminium
Catalog # 548-3098
Supplier:
LA PHA PACK
Specifications
Härte:
50° shore A
Septum:
Pharma-Fix Butyl/PTFE
Typ:
Ganzabriss, farblos lackiert
Seq:
82
Stärke:
3,0 mm
VE:
100
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation