Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels, PP
Drum funnels, PP
350 mm, 30 mm
  221-1153
 :   SEMADENI
Drum funnels, PP
  221-1153
 :  SEMADENI
Drum funnels, PP
Drum funnels, PP
350 mm, 30 mm
SFr. 55.90
1 * 1 ST
Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Quick and easy to clean
  • Funnel O-Ø:
    350 mm
  • Stem O-Ø:
    30 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..