Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Schwefelsäure 95-97% für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Corrosive
Schwefelsäure 95-97% für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Catalog # 1.17048.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Corrosive
Schwefelsäure 95-97% für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Catalog # 1.17048.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifications

Specification Test Results

  • Assay (CSB):
    ≤ 5.0 mg/l

Specification Test Results

About this item

 :
 :98.08 g/mol
Merck Index:14,08974
Boiling Pt:∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt:3 °C
Density:1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:1830
ADR:8,
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589