Calcium chloride 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, Supelco®
N° de catalogue 21059-250ML-F
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle
- Pk:250 mL
- Seq:2590
Spécifications
À propos de cet article
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:110.98 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:233-140-8
Numéro CAS:10043-52-4
Formule:CaCl₂
Numéro MDL:MFCD00010903