Hydrometer cylinders
500 ml, 73 mm, 351 mm
Catalog # 614-0005
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Cylinder, made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Robust and stable
With spout and overflow vessel. This ensures that the hydrometer can be read with a completely filled cylinder.
Specifications
- Capacity:500 ml
- I-height:351 mm
- Int.Ø:73 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



