AuftragsverfolgungKontakt
Controlled-Environment-1920x760.jpg
Kontrollierte Umgebung, Sicherheit und PSA
In jedem Labor, Reinraum, kontrollierten Umgebung oder jeder Einrichtung hat die Sicherheit von Mitarbeitern und Produkten oberste Priorität. Avantor ® bietet eine umfassende Auswahl an Produkten für kontrollierte Umgebungen, Sicherheit und persönliche Schutzausrüstung (PSA) für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung.
Controlled Environment, Safety & PPE | Avantor
Eine umfassende Palette an Lösungen zum Personen- und Produktschutz von Branchenführern und Marken, denen Sie vertrauen.
Alle Produkte, die Sie für die Behandlung von Unfällen, Verletzungen und die Wundversorgung vor Ort benötigen.
Alles, was Sie brauchen, um Ihre Einrichtung so sicher, sauber und kontaminationsfrei wie möglich zu halten.
Von Druckern über Umweltüberwachungsgeräte bis hin zu Verpackungen: Avantor bietet die Produkte, die für einen effizienten Betrieb Ihrer Anlage sorgen.
Erledigen Sie die Arbeit sicher, indem Sie die richtigen Werkzeuge und Materialien verwenden.
Controlled-Environment-820x590.jpg
Benötigen Sie kompetente Beratung? Rufen Sie noch heute einen unserer Spezialisten an!
Unsere engagierten Spezialisten verfügen über das nötige Fachwissen, um Sie bei der Einrichtung und Instandhaltung kontrollierter Umgebungen und Reinräume zu unterstützen.
Sprechen Sie mit einem Spezialisten
Featured-Brands-400x250.jpg
Entdecken Sie Lösungen für Ihre kontrollierte Umgebungen und Arbeitssicherheit von unseren ausgewählten Lieferanten.
New-Solutions-400x250.jpg
Sehen Sie sich die neuen Produkte für kontrollierte Umgebungen und Sicherheit von Avantor und branchenführenden Herstellern an.
Vendor-Services-400x250.jpg
Lassen Sie sich von unseren Anbietern bei der Aufrechterhaltung einer sicheren und kontrollierten Umgebung unterstützen.
Sustainable-Solutions-400x250.jpg
Sehen Sie sich unsere umweltfreundlicheren Sicherheits- und Reinraumartikel an – entweder nachhaltig produziert und verpackt oder recycelbar.
Arbeitsabläufe in kontrollierten Umgebungen
Image1_CEW_540x390.jpg
Wir bieten ein umfassendes Produktsortiment für die speziellen Anforderungen von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen, die ultrareine Bedingungen für Forschung, Fertigung und andere Prozesse erfordern. Wir bieten Produkte für kontrollierte Umgebungen von branchenführenden Herstellern für die Biotechnologie, Pharmaindustrie, Mikroelektronik, Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und weitere Branchen.
Was ist eine kontrollierte Umgebung?
Img2_WIACE_540x390.jpg
Eine kontrollierte Umgebung ist eine Umgebung, in der mehrere Umweltfaktoren mit Hilfe von Geräten für kontrollierte Umgebungen überwacht und kontrolliert werden. Diese Parameter umfassen:
  • Partikel
  • Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur
  • Druck
  • Segregation
Was ist ein Reinraum?
Cleanroom-540x390.jpg
Reinräume sind kontrollierte Umgebungen, in denen die Anzahl der Schadstoffe bzw. Verunreinigungen auf eine bestimmte Partikelgröße pro Kubikfuß oder Kubikmeter begrenzt ist. Reinräume werden regelmäßig geprüft, um die Einhaltung der Standards sicherzustellen. Zudem sind Systeme zur Kontrolle der Umgebung vorhanden, die Staub, chemische Dämpfe, luftgetragene Mikroben und Aerosolpartikel begrenzen.
Reinräume werden von Fertigungsunternehmen eingesetzt, wenn ein hohes Maß an Sterilität erforderlich ist, um negative Auswirkungen auf das hergestellte Produkt zu vermeiden. Reinraumlösungen variieren je nach den Anforderungen des Herstellers und werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter:
  • Pharmazeutische
  • Biotechnologie
  • Medizinprodukt
  • Biowissenschaften
  • Luft- und Raumfahrt
  • Halbleiterfertigung
  • Optik
  • Militär
  • Energieministerium
Geräte zur kontrollierten Umgebungsnutzung werden eingesetzt, um die Partikelkontamination zu verringern und sicherzustellen, dass Feuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck und andere Umweltfaktoren innerhalb der entsprechenden Parameter bleiben.
Geräte und Zubehör, die notwendig sind, um die erforderlichen Reinraumstandards zu erfüllen.
img4and5_540x390.jpg
Laborgeräte und Zubehör für kontrollierte Umgebungen sorgen dafür, dass Reinräume die erforderlichen Standards einhalten. Hierzu zählen u.a.
  • HEPA-Filter
  • ULPA-Filter
  • Luftschleusen
  • Luftduschen
  • Spezielle Schutzbekleidung
  • Lösungen für das Umgebungsmonitoring
Welche Standards gelten für einen Reinraum?
img4and5_540x390.jpg
Die Standards für Reinräume basieren auf der Anzahl der Partikel, die in einem Kubikfuß oder einem Kubikmeter Luft gemessen werden. Reinräume werden entweder nach dem Federal Standard 209E der USA oder nach ISO 14644-1 klassifiziert.
Der Federal Standard 209E klassifiziert Reinräume mit Zahlen wie „Klasse 1.000“ oder „Klasse 10.000“. Die Klassifizierung basiert auf der Anzahl der Partikel mit einer Größe von 0,5 μm oder mehr, die in einem Kubikfuß Luft zulässig sind.
Der ISO 14644-1-Standard klassifiziert Reinräume mit kleineren Zahlen wie „3“ und die Klassifizierungen basieren auf einem dezimalen Logarithmus der Anzahl der Partikel 0,1 μm oder größer, die in einem Kubikmeter Luft zulässig sind.
Benötigen Sie Beratung zu Sicherheit oder Produkten für kontrollierte Umgebungen? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontaktieren Sie uns, um mit einem Mitglied unseres Teams zu sprechen.
Sprechen Sie mit einem Spezialisten