AuftragsverfolgungKontakt
chemicals-1920x760.jpg
Chemikalien
Wenn es um hochwertige Chemikalien und konstante Leistung von Charge zu Charge geht, bietet Avantor die Produkte, die Sie benötigen, um Ihre Qualitätskotroll-, Produktions- und F&E-Ziele erfolgreich zu erreichen.
Chemikalien | Avantor
Chemikalien
Eine umfassende Auswahl von Labor- und Forschungschemikalien bewährter Marken, denen Sie vertrauen.
Alle Chemikalien, die Sie für HPLC, Titration, pH-Messung, XRF, Auflösungstests und mehr benötigen.
Ein umfassendes Portfolio an Chemikalien und anderen Produkten für die Chromatographie, organische Synthese und mehr.
chemicals-webinar-260x190.jpg
Webinare
Einen Schritt voraus: Die optimale Lagerung von Chemikalien.
Schnelltipps
Verbessern Sie Ihre LC-MS Trennung
Zur Verbesserung der Auflösung können Additive, wie Trifluoressigsäure oder Ameisensäure, eingesetzt werden. Ein umfassendes Portfolio an hochreinen LC-MS-Additiven ist in Flaschen oder Ampullen erhältlich.
Wie können Sie die Trennung in der LC-MS optimieren?
Zur Verbesserung der Auflösung können Additive, wie Trifluoressigsäure oder Ameisensäure, eingesetzt werden. Ein umfassendes Portfolio an hochreinen LC-MS-Additiven ist in Flaschen oder Ampullen erhältlich.
Welche Lösungsmittel sollten Sie für die GC-MS-Analyse wählen?
Typische Lösungsmittel sind Hexan und Iso-Oktan. Polarer Lösungsmittel, wie Acetonitril und Toluol, können ebenfalls verwendet werden, erfordern jedoch oft mehr Zeit für die Entwicklung der Injektionsmethode.
EEin weiterer wichtiger Faktor ist die Probenvorbereitung, insbesondere das Lösungsmittel, in dem Ihr Extrakt nach dem letzten Schritt der Aufbereitung verbleibt.
Standards zur Kalibrierung Ihres UV/Vis-Spektralphotometers
Komplettes Portfolio an Standard-Kits zur Kontrolle von Extinktion, Auflösungsleistung, Streulicht und Wellenlängengenauigkeit, geliefert mit einem vollständigen Analysezertifikat.
Welches Zubehör wird für ein pH-Messgerät benötigt?
Für die pH-Messung benötigen Sie eine pH-Elektrode sowie mindestens zwei pH-Puffer – einen bei pH 7 und einen bei pH 4 oder 10. Optionales Zubehör, wie eine Aufbewahrungslösung, Tränkflaschen und Reinigungslösungen, kann die Lebensdauer Ihrer Elektrode verlängern.
Wir unterstützen Sie mit hochwertigen Chemikalien für jede Laboranwendung für Ihre wissenschaftlichen Applikationen.