PUSH LOCK GLOVE CONNECTORS MICROMAX 1 * 5 SET
Catalog # CLLLCX-JFR2-05
Supplier: LAKELAND CLEANMAX APPAREL
New Product
PUSH LOCK GLOVE CONNECTORS MICROMAX 1 * 5 SET
Catalog # CLLLCX-JFR2-05
Supplier: LAKELAND CLEANMAX APPAREL
New Product
Frequently Bought Together
MultiSqueegee swivel with mono blade
Supplier: FHP VILEDA SCS
Reinraumhandschuhe, Latex, BioClean Legacy™
Supplier: Nitritex
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Supplier: Ansell
VWR® Basic, Reinraum-Overalls, SMS
Supplier: VWR Collection
Colour Lab Tapes
Supplier: GA
Untersuchungshandschuhe, Nitril, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
Supplier: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Nitrilhandschuhe, Showa 6110PF
Supplier: Showa
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
Supplier: Ansell
GHS-Piktogramme
Supplier: Brady
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, Uni6, 31740
Supplier: Abeba
Zubehör für Gebläseatemsystem, Versaflo™ TR-600
Supplier: 3M
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, JALAS® 3520
Supplier: EJENDALS
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Supplier: CONTEC
Nitrilhandschuhe, Peha-soft® Nitrile PF
Supplier: HARTMANN PAUL