[EN]CHLOROETHANE 200MG/L IN METHANOL 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD0242951.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]CHLOROETHANE 200MG/L IN METHANOL 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD0242951.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Pipettenspitzen, Finntip™
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Anbieter: HENKE SASS WOLF