ContactUsLinkComponent
Thermo-Warnschild Vorsicht! Heiße Oberfläche, gemäß ASR A1.3/W017, DIN EN ISO 7010/W017, unter Einwirkung von Hitze färbt sich das Pikto rot, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: temperaturgesteuerte Polyesterfolie, temperaturbeständig von -30 1 * 1 ST
Katalognr. KROS88754
Supplier:  KROSCHKE
New Product
Thermo-Warnschild Vorsicht! Heiße Oberfläche, gemäß ASR A1.3/W017, DIN EN ISO 7010/W017, unter Einwirkung von Hitze färbt sich das Pikto rot, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: temperaturgesteuerte Polyesterfolie, temperaturbeständig von -30 1 * 1 ST
Katalognr. KROS88754
Supplier:  KROSCHKE
New Product
Frequently Bought Together