PHOSPHATE IC STANDARD SOLUTION ROTI STAR 1 * 100 mL
Codice catalogo ROTH2665.1
Nome del fornitore: Roth Carl
PHOSPHATE IC STANDARD SOLUTION ROTI STAR 1 * 100 mL
Codice catalogo ROTH2665.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Frequently Bought Together
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Reagenzreservoirs
Nome del fornitore: VWR Collection
Reinraum-Wischtücher, TechniCloth®
Nome del fornitore: Texwipe
Pipette tips, Labtip
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF
Einmalkanülen
Nome del fornitore: EHRHARDT SOEHNE