AuftragsverfolgungKontakt
Monkey Eotaxin ELISA Kit | Avantor
Monkey Eotaxin ELISA Kit
Monkey Eotaxin ELISA Kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB317549-96TST
New Product
Anbieter:   Abcam
Monkey Eotaxin ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB317549-96TST
Anbieter:  Abcam
New Product
CAS Nummer:  
Monkey Eotaxin ELISA Kit
Monkey Eotaxin ELISA Kit
Monkey Eotaxin ELISA Kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 769.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Monkey Eotaxin ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Monkey Eotaxin with a sensitivity of 12.913 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Monkey Eotaxin ELISA Kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    12,913 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Monkey
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 hr 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB317549-96TST
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Eotaxin
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma
  • Erfassungsbereich:
    39,063 - 2500 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten