AuftragsverfolgungKontakt
Human D-Dimer ELISA Kit
Human D-Dimer ELISA kit, 96 tests
Katalognr. ABCAAB315310-96TST
New Product
Anbieter:   Abcam
Human D-Dimer ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB315310-96TST
Anbieter:  Abcam
New Product
CAS Nummer:  
Human D-Dimer ELISA Kit
Human D-Dimer ELISA Kit
Human D-Dimer ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 774.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Human D-Dimer ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human D-Dimer with a sensitivity of 0,22 ng/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human D-Dimer ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    0,22 ng/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB315310-96TST
  • Lagertemperatur:
    4 ℃
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    D-Dimer
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma, Heparin Plasma, Urine, Cell culture media
  • Erfassungsbereich:
    0,781 - 50 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten