AuftragsverfolgungKontakt
Human Transferrin ELISA Kit
Human Transferrin ELISA kit, 384 tests
Katalognr. ABCAAB288174-1X384
New Product
Anbieter:   Abcam
Human Transferrin ELISA Kit
Katalognr. ABCAAB288174-1X384
Anbieter:  Abcam
New Product
CAS Nummer:  
Human Transferrin ELISA Kit
Human Transferrin ELISA Kit
Human Transferrin ELISA kit, 384 tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’860.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Human Transferrin ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Transferrin with a sensitivity of 4,396 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Human Transferrin ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    384 tests
  • Empfindlichkeit:
    4,396 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB288174-1X384
  • Lagertemperatur:
    4 ℃
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Transferrin
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Erfassungsbereich:
    15,625 - 1000 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Technische Daten