Pumpenschrank VD 115 mit Vakuumpumpe VP2 - Ausführung 230 V / 50-60 Hz, Pumpenschrank zur Aufnahme von Vakuumpumpen, mit schaltbarer Steckdose. Inklusive Chemie-Membranpumpe mit Nennsaugvermögen 3,4 m /h, Enddruck 1 ,5 mbar und Anschlusskit VD VP1-VP 1 * 1 ST
Catalog # BIND8012-2625
Supplier: Binder
New Product
Frequently Bought Together