AuftragsverfolgungKontakt
ECHO Cellcyte 3 Live Cell Imaging and Analysis
Cellcyte 3 Inverted imaging and analysis system, three-channel fluorescence, DAPI - EX: 395/25 EM:450/30;
GFP - EX:483/18 EM:525/25;
mCherry - EX:585/22 EM:625/40 (fluorescence options)
Catalog # ECHLECCC3233
New Product
Supplier:   DISCOVER ECHO
ECHO Cellcyte 3 Live Cell Imaging and Analysis
Catalog # ECHLECCC3233
Supplier:  DISCOVER ECHO
New Product
ECHO Cellcyte 3 Live Cell Imaging and Analysis
ECHO Cellcyte 3 Live Cell Imaging and Analysis
Cellcyte 3 Inverted imaging and analysis system, three-channel fluorescence, DAPI - EX: 395/25 EM:450/30;
GFP - EX:483/18 EM:525/25;
mCherry - EX:585/22 EM:625/40 (fluorescence options)
Price
67 140.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bildgebung und Analyse lebender Zellen in Echtzeit innerhalb des Inkubators.
  • Verbesserter Phasenkontrast: Hochauflösender und kontrastreicher Transmissionsbildgebungsmodus
  • Fluoreszenzmikroskopie: Dreikanalig (DAPI, GFP, mCherry) oder vierkanalig (DAPI, GFP, RFP, CY5) verfügbar
  • Offenes, lüfterloses Design: einfachere Zugänglichkeit und Wartung; nutzt Konvektion zum Erhitzen und Zirkulieren warmer Luft, wodurch Vibrationen und die Bildung heißer Stellen vermieden werden
  • Aufnahmesoftware: Automatisierte Aufnahme und benutzerfreundliche Bild- und Datenvisualisierungssoftware
  • Analysesoftware: Integrierte Echtzeit-Bildanalyse mit intelligenten Algorithmen
  • Analysemodule: Konfluenz, Zellzählung, Apoptose, Zytotoxizität, Transfektionseffizienz, Reportergene, Bildung von Immunzellclustern
Der Cellcyte 3 ist für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen geeignet und kann bis zu sechs Wellplatten (jeweils 6 bis 384 Wells) und T-Serie-Kolben unterstützen. 8 TB interner Speicher. Zusätzlicher Speicher kann über externe Festplatten oder über lokal angeschlossene Netzwerklaufwerke hinzugefügt werden. Ultrahelle LEDs mit 50000 Stunden Lebensdauer.
5 MP Monochromkamera: vergrößert Sichtfeld und Auflösung für Fluoreszenzbildgebung
Betriebsbedingungen: (Bildgebungseinheit) 10 bis 40 °C, RH bis zu 95 %, (Steuereinheit) 20 bis 40 °C
Beleuchtungstechnik: Verbesserte Kontur- und Fluoreszenzbildgebung (drei oder vier Fluoreszenzkanäle verfügbar)
Exportformate: Film (AVI), Bild (TIFF, PNG), Daten (CVS, XLXS)
Ordering information: Zu vervollständigen mit Steuereinheit und Kolbeneinsätzen, die separat erhältlich sind. Steuereinheit mit Software (erforderliche Option) – zur Gerätesteuerung und -erfassung. Spheroid-Software (optional) – Echtzeit-Spheroid-Bildgebung und -Analyse bei 4X Vergrößerung.
Delivery information: Lieferung mit Cellcyte 3-Bildgebungseinheit, Steuereinheit, integrierter Monochromkamera für verbesserte Phasenkontrast- und Fluoreszenzbildgebung und Stromversorgung.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Cellcyte 3 Inverted imaging and analysis system, three-channel fluorescence
  • Seq:
    01
  • Beleuchtung:
    DAPI - EX: 395/25 EM:450/30;
    GFP - EX:483/18 EM:525/25;
    mCherry - EX:585/22 EM:625/40 (fluorescence options)
  • Cat. No.:
    ECHLECCC3233
  • Stromzufuhr:
    100 - 240 V (50/60 Hz)
  • Output:
    USB
  • Kamera:
    5 MP sCMOS monochrome camera (2448×2048 pixels)
  • Beobachtungsmethode:
    Fluorescence and phase contrast
  • Display:
    55,88 cm (22") HD monitor
  • Vergrößerung:
    4×, 10×, 20×
  • Sensor:
    CMOS
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-3560
    Installation und Schulung
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 3’950.00