Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon 98%

4'-Cyclohexylacetophenon 98%

Bottle
Catalog # APOSOR4954-500G
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Catalog # APOSOR4954-500G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  18594-05-3
4'-Cyclohexylacetophenon 98%

Bottle

CAS Number:  18594-05-3
Price
SFr. 991.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  p-Cyclohexylacetophenone
  • CAS Number:18594-05-3
  • Formula:C₁₄H₁₈O
  • MDL Number:MFCD00001453
  • Molecular Weight:202.3 g/mol
  • Boiling Pt:179…181 °C/14mmHg
  • Melting Pt:66…70 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Bottle

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..