Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat | Avantor

Methyldimethoxyacetat

Bottle
Katalognr. APOSOR322201-25G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyldimethoxyacetat
Katalognr. APOSOR322201-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  89-91-8
Methyldimethoxyacetat

Bottle

CAS Nummer:  89-91-8
Preis
SFr. 127.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  • CAS Nummer:89-91-8
  • Formel:C₅H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00008484
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.