Methyldimethoxyacetat
Bottle
Katalognr. APOSOR322201-250MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Methyldimethoxyacetat
Katalognr. APOSOR322201-250MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 89-91-8
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl 2,2-dimethoxyacetate
- CAS Nummer:89-91-8
- Formel:C₅H₁₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00008484
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



