AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat | Avantor
Methyldimethoxyacetat
Bottle
Katalognr. APOSOR322201-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyldimethoxyacetat
Katalognr. APOSOR322201-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  89-91-8
Methyldimethoxyacetat
Bottle
CAS Nummer:  89-91-8
Preis
SFr. 39.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  • CAS Nummer:89-91-8
  • Formel:C₅H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00008484
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle