Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat
Bottle
  APOSOR322201-10G
New Product
Methyldimethoxyacetat
  APOSOR322201-10G
New Product
 :  89-91-8
Methyldimethoxyacetat
Bottle
 :  89-91-8
SFr. 84.90
1 * 10 g
 :  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  •  :89-91-8
  •  :C₅H₁₀O₄
  •  :MFCD00008484
  •  :134.13 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle