Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Sucralose 98%

Sucralose 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1015092-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
Sucralose 98%
Katalognr. APOSOR1015092-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  56038-13-2
Sucralose 98%

Bottle

CAS Nummer:  56038-13-2
Preis
SFr. 151.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
  • CAS Nummer:56038-13-2
  • Formel:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
  • MDL-Nummer:MFCD03648615
  • Molekulargewicht:397,63 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.