O411 98+%
Bottle
Katalognr. APOSOR21534-5G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- CAS Nummer:175135-47-4
- Formel:C₁₆H₁₅NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00067778
- Molekulargewicht:253.30 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle