4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
Katalognr. APOSOR200048-500MG
Anbieter: Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalognr. APOSOR200048-500MG
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 39242-76-7
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:39242-76-7
- Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
- MDL-Nummer:MFCD00193779
- Molekulargewicht:253.22 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:117…118 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle



