Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

Bottle
Katalognr. APOSOR200048-250MG
Anbieter:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalognr. APOSOR200048-250MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  39242-76-7
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine

Bottle

CAS Nummer:  39242-76-7
Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00193779
  • Molekulargewicht:253.22 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…118 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.