AuftragsverfolgungKontakt
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
Katalognr. APOSOR200048-100MG
Anbieter:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalognr. APOSOR200048-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  39242-76-7
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
CAS Nummer:  39242-76-7
Preis
113.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00193779
  • Molekulargewicht:253.22 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:117…118 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle