L(-)-Prolin ≥99%
Bottle
Katalognr. APOSBIP0717-5KG
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:228 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,36 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle