L(-)-Prolin ≥99%
Bottle
Codice catalogo APOSBIP0717-2.5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
L(-)-Prolin ≥99%
Codice catalogo APOSBIP0717-2.5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 147-85-3
Vai a
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Sinonimi: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- Numero CAS:147-85-3
- Formula:C₅H₉NO₂
- Numero MDL:MFCD00064318
- Molecular Weight:115.13 g/mol
- Punto di fusione:228 °C (Zersetzung)
- Densità:1,36 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Packung:Bottle
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..