AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin
Bottle
  APOSBIA0863-500G
New Product
D-Alanin
  APOSBIA0863-500G
New Product
 :  338-69-2
D-Alanin
Bottle
 :  338-69-2
64.10 SFr.
1 * 500 g
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
 :  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  •  :338-69-2
  •  :C₃H₇NO₂
  •  :MFCD00008077
  •  :89.09 g/mol
  •  :291…295 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  •  :206-418-1
  • Packung:
    Bottle