AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin | Avantor
D-Alanin
Bottle
Katalognr. APOSBIA0863-1KG
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Alanin
Katalognr. APOSBIA0863-1KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanin
Bottle
CAS Nummer:  338-69-2
Preis
SFr. 113.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008077
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:291…295 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-418-1
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle